Läs mer
BRAND™ Flerkanalig mikropipett Transferpette™ -8 Elektronisk, DE-M
Produktkod. p-8005098 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 20μ l
10 till 200μ L
15 till 300μ l
5 till 100μ l
Färg:
Grå
Grön
Gul
Inkluderar:
Europa AC Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10797444
Brand: BRAND™ 705404
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ergonomisk, behändig design. Tydlig och intuitiv drift. Upp till 4 000 pipetteringscykler på en laddning.
  • Transferpette elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet.
  • Funktioner: Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvänd pipettering, blandning, dispensering, upp till 300μ Jag också GEL-elektrofores.
    Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
  • Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15° C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤0,8% ,± 1,6 μL
Vinkel 360°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Modell 8
Antal kanaler 8
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhet Ja
Typ Elektronisk Microliter Pipett
Volym (metrisk) 10 till 200μ L
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Europa AC Adapter
Ökar 0,2 μl
Kvantitet 1 vardera
Elektriska krav 230V/50 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz