Läs mer
BRAND™ Flerkanalig mikropipett Transferpette™ S -12, justerbar, DE-M
Handla allt Brand Produkter
Beskrivning
De Transferpette™ S luftförskjutningspipett gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer. Låga manöverkrafter och kort slaglängd säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipetteringsserier. På grund av sin perfekta ergonomi är den Transferpette™ S ger ett bekvämt grepp i valfri handposition, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer. Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsmanövrering: ställ in volymen, pipettera, mata ut spetsen.
- Volymförändringsskyddet är också lätt att använda med handskar på och skyddar din inställda volym mot oavsiktlig justering.
- De Transferpette™ S har också Easy Calibration teknik, vilket gör kalibrering till en lek. Kalibrering kan utföras utan verktyg.
- En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar till vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
- Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Kompatibla tips | BRAND Pipet Tips / Universal Tips |
| Beskrivning | Transferpette™ S-12, justerbar volym, DE-M, M12-300, 30-300μ L |
| Justerbart spetsavstånd | No |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Green |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Pipette Tip 5 to 300 μL |
| Typ av grepp | Ergonomic |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |