Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S-8, justerbar volym
Produktkod. 16437815 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16437815 5 till 50μ l Varje
16427815 0,5 till 10μ l -
16447815 10 till 100μ l -
16457815 20 till 200μ l -
16467815 30 till 300μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16437815 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 705906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8920.00 SEK
    7998.20 SEK / Paket med 1
    Save 921.80 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer. Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipetterserier
  • Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer.
  • Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipettersekvenser.
  • Tack vare sin perfekta ergonomi ger S Transferpette™ ett bekvämt grepp i alla handpositioner, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer.
  • Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsfunktion: ställ in volymen, pipetter, kasta ut spetsen.
  • Volymväxlingsskyddet är också lätt att använda med handskar och skyddar din volym mot oavsiktliga justeringar.
  • S Transferpette™ har Easy Calibration också teknik, vilket gör kalibrering enkel.
  • En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
  • Volymintervall för enkelkanalspipett: från 0,1 μl till 10 ml
  • Volymomfång för flerkanalspipett: från 0,5 μl till 300 μl
  • Universell spetskon
  • Färgkod på volymjusteringshjul, axel och volymförändringsskydd
  • Enkel insättning och utkastning av spetsar på grund av O-ringar på flerkanalspipetter
  • Kan kalibreras enkelt och utan verktyg tack vare tekniken Easy Calibration
  • Smal axel för provtagning från smala kärl (centrifugrör)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet upp till 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Kompatibla tips BRAND Pipetspetsar / Universalspetsar
Beskrivning Transferpette™ S-8, justerbar volym, DE-M, M8-50, 5-50μ L
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 2 till 200 μl
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell Tranferpette S-8
Antal kanaler 8
Produktlinje Transferpette S
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Manuell pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Temperatur (metrisk) Drift 15 till 40 °C
Garanti 36 månader
Längd (metrisk) 23.7 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Höjd (metrisk) 12.3 cm