Beskrivning
- Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer.
- Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipettersekvenser.
- Tack vare sin perfekta ergonomi ger S Transferpette™ ett bekvämt grepp i alla handpositioner, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer.
- Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsfunktion: ställ in volymen, pipetter, kasta ut spetsen.
- Volymväxlingsskyddet är också lätt att använda med handskar och skyddar din volym mot oavsiktliga justeringar.
- S Transferpette™ har Easy Calibration också teknik, vilket gör kalibrering enkel.
- En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
- Volymintervall för enkelkanalspipett: från 0,1 μl till 10 ml
- Volymomfång för flerkanalspipett: från 0,5 μl till 300 μl
- Universell spetskon
- Färgkod på volymjusteringshjul, axel och volymförändringsskydd
- Enkel insättning och utkastning av spetsar på grund av O-ringar på flerkanalspipetter
- Kan kalibreras enkelt och utan verktyg tack vare tekniken Easy Calibration
- Smal axel för provtagning från smala kärl (centrifugrör)
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Viskositet upp till 260 mPa s
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Kompatibla tips | BRAND Pipetspetsar / Universalspetsar |
| Beskrivning | Transferpette™ S-8, justerbar volym, DE-M, M8-300, 30-300μ L |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets 5 till 300 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |