Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S, justerbar volym
Produktkod. 16447805 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 1μ L
0,1 till 2,5μ l
0,5 till 10μ l
1 000 till 10 000μ L
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
500 till 5000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16447805 500 till 5000μ L -
16467795 0,1 till 1μ L -
16477795 0,1 till 2,5μ l -
16487795 0,5 till 10μ l -
16497795 2 till 20μ l Varje
16407805 5 till 50μ l -
16417805 10 till 100μ l Varje
16427805 20 till 200μ l Varje
16437805 100 till 1 000μ l -
16457805 1 000 till 10 000μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16447805 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 705882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3802.76 SEK
    3040.71 SEK / Paket med 1
    Save 762.05 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer. Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipettersekvenser.
  • Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer.
  • Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipettersekvenser.
  • Tack vare sin perfekta ergonomi ger S Transferpette™ ett bekvämt grepp i alla handpositioner, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer.
  • Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsfunktion: ställ in volymen, pipetter, kasta ut spetsen.
  • Volymväxlingsskyddet är också lätt att använda med handskar och skyddar din volym mot oavsiktliga justeringar.
  • S Transferpette™ har Easy Calibration också teknik, vilket gör kalibrering enkel.
  • En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
  • Volymintervall för enkelkanalspipett: från 0,1 μl till 10 ml
  • Volymomfång för flerkanalspipett: från 0,5 μl till 300 μl
  • Universell spetskon
  • Färgkod på volymjusteringshjul, axel och volymförändringsskydd
  • Enkel insättning och utkastning av spetsar på grund av O-ringar på flerkanalspipetter
  • Kan kalibreras enkelt och utan verktyg tack vare tekniken Easy Calibration
  • Smal axel för provtagning från smala kärl (centrifugrör)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet upp till 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Beskrivning Transferpette™ S, 500-5000μ L, justerbar volym, D-5000, DE-M
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 500 till 5000 μl
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette S
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 500 till 5000μ L
Temperatur (metrisk) Drift 15 till 40 °C
Garanti 36 månader
Längd (engelska) 11,3 tum
Längd (metrisk) 28.7 cm
Bredd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 12 cm
Höjd (engelska) 1,9 tum.
Höjd (metrisk) 4.8 cm