Läs mer
BRAND™ Enkanalig mikropipett Transferpette™ S, fast volym, DE-M
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16427795 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
500 μL
1 000μ l
2000μ L
Produktkod. 16427795
Brand: BRAND™ 705844
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Effektiv: enhandsmanövrering. Flexibel: ergonomisk design för alla handstorlekar.
De Transferpette™ S luftförskjutningspipett gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer. Låga manöverkrafter och kort slaglängd säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipetteringsserier. På grund av sin perfekta ergonomi är den Transferpette™ S ger ett bekvämt grepp i valfri handposition, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer. Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsmanövrering: ställ in volymen, pipettera, mata ut spetsen.
  • Volymförändringsskyddet är också lätt att använda med handskar på och skyddar din inställda volym mot oavsiktlig justering.
  • De Transferpette™ S har också Easy Calibration teknik, vilket gör kalibrering till en lek. Kalibrering kan utföras utan verktyg.
  • En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar till vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
  • Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Beskrivning Transferpette™ S, 200μ L, fast volym, F-200, DE-M
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Yellow
Disponibel Reusable
För användning med Pipette Tip 200 μL
Material Polypropylene
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 200 μl
Temperatur (metrisk) Drift 15 till 40 °C
Garanti 36 månader
Längd (engelska) 11,3 tum
Längd (metrisk) 28.7 cm
Bredd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 12 cm
Höjd (engelska) 1,9 tum.
Höjd (metrisk) 4.8 cm
Vikt (metrisk) 294.84 g