Läs mer
BRAND™ Pipettuppsättning Transferpette™ S, Justerbar, Starter-Kit Macro, DE-M
Produktkod. 16487805 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100-1000μ L, 500-5000μ L, 1000-10000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
16487805 100-1000μ L, 500-5000μ L, 1000-10000μ L 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16487805 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 705892
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Effektiv: enhandsmanövrering. Flexibel: ergonomisk design för alla handstorlekar. Pålitlig: skydd för volymändring förhindrar oavsiktliga justeringar.
De Transferpette™ S luftförskjutningspipett gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer. Låga manöverkrafter och kort slaglängd säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipetteringsserier. På grund av sin perfekta ergonomi är den Transferpette™ S ger ett bekvämt grepp i valfri handposition, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer. Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsmanövrering: ställ in volymen, pipettera, mata ut spetsen.
  • Volymförändringsskyddet är också lätt att använda med handskar på och skyddar din inställda volym mot oavsiktlig justering.
  • De Transferpette™ S har också Easy Calibration teknik, vilket gör kalibrering till en lek. Kalibrering kan utföras utan verktyg.
  • En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar till vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
  • Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Beskrivning Transferpette™ S Starter-Kit Makro
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Sterilitet Icke-steril
Typ Startpaket, Makro
Volym (metrisk) 100-1000μ L, 500-5000μ L, 1000-10000μ L
Inkluderar 3 x pipetter, 3 hyllfästen
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C
Garanti 36 månader
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 36 cm
Höjd (metrisk) 23 cm