Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S Starter-Kit Micro
Produktkod. 16467805 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 100 μl
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16467805 0,1 till 100 μl 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16467805 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 705890
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer. Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipettersekvenser.
  • Transferpette™ S-luftförskjutningspipetten gör att du kan arbeta effektivt och ergonomiskt med både små och stora volymer.
  • Låga arbetskrafter och kort slag säkerställer avslappnad pipettering, även under långa pipettersekvenser.
  • Tack vare sin perfekta ergonomi ger S Transferpette™ ett bekvämt grepp i alla handpositioner, oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, eller har stora eller små händer.
  • Att byta grepp är inte nödvändigt, eftersom mikroliterpipetten ger verklig enhandsfunktion: ställ in volymen, pipetter, kasta ut spetsen.
  • Volymväxlingsskyddet är också lätt att använda med handskar och skyddar din volym mot oavsiktliga justeringar.
  • S Transferpette™ har Easy Calibration också teknik, vilket gör kalibrering enkel.
  • En kompatibilitetstabell visar vilka spetsar som passar vilken enhet, så att du alltid beställer rätt pipettspetsar.
  • Volymintervall för enkelkanalspipett: från 0,1 μl till 10 ml
  • Volymomfång för flerkanalspipett: från 0,5 μl till 300 μl
  • Universell spetskon
  • Färgkod på volymjusteringshjul, axel och volymförändringsskydd
  • Enkel insättning och utkastning av spetsar på grund av O-ringar på flerkanalspipetter
  • Kan kalibreras enkelt och utan verktyg tack vare tekniken Easy Calibration
  • Smal axel för provtagning från smala kärl (centrifugrör)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet upp till 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Beskrivning Transferpette™ S Starter-Kit Micro
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Sterilitet Icke-steril
Typ Startpaket, Makro
Volym (metrisk) 0,1 till 100 μl
Inkluderar 3 pipetter (0,1 till 2,5 μl, 0,5 till 10 μl, 10 till 100 μl), 3 hyllfästen
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C
Garanti 36 månader
Längd (metrisk) 35.6 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (metrisk) 10.5 cm