Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Pipett med fast volym
Produktkod. 10483921 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10483921 10 μl Varje
10088520 20 μl Varje
10232221 5μ L Varje
10478302 50 μl Varje
10623782 1μ L Varje
10509681 100 μl Varje
10008540 200 μl Varje
7 options
Produktkod. 10483921
Brand: BRAND™ 701858
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för vätskor när luftförträngningspipetter inte fungerar. Brand™ Transferpettor™ Pipetter med fast volym hanterar trögflytande, skummande vätskor och högt ångtryck.
  • Hög grad av precision och noggrannhet
  • För de mest krävande pipetteringsoperationerna
  • Fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen, med kolven i direkt kontakt med den aspirerade vätskan
  • Tättslutande kolv torkar alltid spetsarnas väggar helt rena, vilket ger reproducerbara resultat
  • Inget behov av att kassera spetsar efter varje pipettering eftersom kvarvarande vätning är försumbar
  • Lämplig för media med densitet upp till 13,6 g/cm³ , viskositet upp till 50 000 mm2/s, ångtryck upp till 500 mbar
  • Arbetstemperaturintervall 15° till 40 °C
  • Levereras med prestationscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 1.0% ,± 0,1 μL
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655-2
Färg Orange
Typ Pipett
Volym (metrisk) 10 μl
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C