Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Pipettstation
Handla allt Brand Produkter
Positioner:
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Välj att rymma 2 eller 4 instrument upp till 200 μL
- Håller pipetter upprätt
- Transferpettors säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipette Holder |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | White |
| Håller | Manual Pipettes |
| Material | Plast |
| Positioner | 2 |
| Form | Rectangular |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |