Läs mer
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Produktkod. p-7182896
Kvantitet:
100 mg
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528986
Brand: Gibco™ 11107047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 g
Art Bovine
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Frakt skick Room Temperature
Form Lyophilized
Produktlinje Gibco