Läs mer
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ Conjugate
Beskrivning
Fluorescent transferrin for receptor-mediated endocytosis and recycling
Fluorescent transferrin conjugates are widely used to study transferrin receptor-mediated endocytosis, endosomal trafficking, and recycling using live-cell imaging or fixed-cell endpoint analysis. Transferrin binds transferrin receptor 1 (TfR1) at the cell surface and is internalized through clathrin-mediated endocytosis. Following endosomal acidification and iron release, apo-transferrin remains bound to TfR1 and the complex recycles to the plasma membrane, where apo-transferrin dissociates.
Transferrin är ett monomert serumglykoprotein (∼ 80 000 dalton) som binder till en specifik receptor på ytan av ryggradsdjursceller och levererar upp till två Fe 3+ atomer via receptormedierad endocytos våra märkta —LDL-komplex är användbara verktyg för att studera detta fenomen. När väl järnbärande transferrinproteiner är inne i endosomerna, gynnar den sura miljön dissociation av järn från –transferrinreceptorkomplexet. Efter frisättningen av järn återvinns apotransferrinet till plasmamembranet, där det frisätts från sin receptor för att avlägsna mer järn. Fluorescerande transferrinkonjugat kan därför användas med fluorescerande LDL för att särskilja de lysosomalt riktade och recirkulerande endosomala vägarna.
Dessa experiment utförs vanligtvis genom att tillsätta fluorescensmärkt transferrin till odlade celler och analysera dem genom mikroskopi. Vi erbjuder ett biotinylerat transferrinkonjugat och mer än 10 fluorescerande versioner.
Se användarhandboken för löslighetsinstruktioner.
Transferrinspecifikationer:
• Etikett (Ex/Em): Alexa Fluor™ 488 (495/519)
• Belopp: 15 mg fast (innehåller 5 mg transferrinkonjugat)
Nyckelapplikationer för märkt transferrin Några
av de många applikationerna för märkt transferrin inkluderar:
• Bildtransferrinreceptordynamik med FRET
• Observera receptorhandel i levande celler genom konfokal laserskanningsmikroskopi
• Undersök händelser som inträffar under endosomal försurning
• Mät transferrinreceptorbindningsaffinitet hos däggdjur och parasiter
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Transferrin |
| Typ av färg | Alexa Fluor Färgämnen |
| Form | Solid |
| pH | 7.2 |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitation/Emission | 495/519 nm |
| Visa mer |