Läs mer
Invitrogen™ Mus Transferrin, HRP
Produktkod. 10240064
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10240064 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10240064 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31453
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Muskontroll
Koncentrationen kan variera något från parti till parti, se lot-specifikt datablad för exakt koncentration. Produktrenhet: Utfällningslinjen(a) mot getanti-mus helserum är (är) samma som de mot getanti-mus transferrin när de testas med immunoelektrofores vid en antigenkoncentration på 20 mg/ml. Transferrinkoncentration: 1,0 mg/ml efter rekonstitution. Restaurering och förvaring: Förvara produkten vid 4 °C tills den öppnas. Återställ med 1,1 ml destillerat vatten. Centrifugera produkten om den inte är helt klar efter att ha stått i rumstemperatur i 1–2 timmar. (För att bedöma klarhet, dra in produkten i en ren pasteurpipett). Produkten är stabil i flera veckor vid 4 °C som en outspädd vätska. Efter utspädning, använd inte mer än en dag. För att förlänga produktens hållbarhet, tillsätt lika mycket glycerol för att uppnå en slutgiltig koncentration på 50 % glycerol och lagra vid -20 °C. Ursprungsland: USA.
Transferriner (Tf) är ett cirka 80 kDa blodplasmaglykoprotein som syntetiseras av levern. De är järnbindande transportproteiner som kan binda två Fe(3+)-joner i samband med bindningen av en anjon, vanligtvis bikarbonat. Den ansvarar för transporten av järn från absorptions- och hemnedbrytningsplatser till lagrings- och användningsplatser. Transferrin är det primära järntransportproteinet i blodet och under normala förhållanden; Ungefär en tredjedel av det totala blodtransferrin innehåller bundet järn. Mätning av blodtransferrinnivåer kan användas som indikator på blodets järnbärande kapacitet och avvikelser i järnmetabolismen såsom anemi, järnöverbelastning och hemokromatos. Serumtransferrin kan också ha en ytterligare roll i att stimulera cellproliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Transferrin
Kvantitet 1 mg
Koncentration 1 mg/mL
Formulering PBS med 15 mg/ml BSA och inget konserveringsmedel; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, immunhistokemi, blockeringsanalys
Isotyp Ig