Läs mer
Invitrogen™ TransFluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer, 0,04μ m (633/720), 2 % fast material
Beskrivning
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. Vår Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ pärlor tillverkas med högkvalitativ, ultraren polystyren och är laddade med två (eller flera) fluorescerande färgämnen för att producera en mikrosfär som kan exciteras av en vanlig excitationskälla (till exempel 633 nm spektrallinjen i Red He-Ne-lasern) men som avger mycket längre våglängder och möjliggör flerfärgsexperiment och möjliggör användning av bredbandsexperiment. filter. TransFluoSpheres™ mikrosfärer visar vanligtvis liten eller ingen fotoblekning, även när de exciteras med den intensiva belysning som krävs för fluorescensmikroskopi.
TransFluoSpheres™ Mikrosfärspecifikationer:
• Etikett (Ex/Em): Rödfluorescerande (633/720)
• Nominell pärldiameter: 0,04μ m
• Kopplingsyta: Karboxylat
• Fasta ämnen: 2 %
Karakteristika för karboxylatkopplingsytan Karboxylatmodifierad
FluoSpheres™ pärlor har en hög densitet av hängande karboxylsyror på sin yta, vilket gör dem lämpliga för kovalent koppling av proteiner och andra amininnehållande biomolekyler med användning av vattenlösliga karbodiimidreagenser såsom EDAC.
Viktiga tillämpningar av mikrosfärer:
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Val för fluorescerande mikrosfärer Bland vårt kompletta
utbud av fluorescerande mikrosfärer hittar du ’pärlor med dessa varianter:
• Tio fluorescerande färger
• Tio nominella pärldiametrar: 0,02 μm, 0,04 μm, μ0,1 m, μ0,2 m, μ0,5 m, μ1,0 m, μ2,0 m, 4,0 μm, μ10,0 m och μ15,0
• m Fyra ytmodifieringar för proteinkoppling: karboxylat, sulfat, aldehydsulfat, amin
• Mikrosfärer som dessutom är förkopplade med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium och
platina val för ofärgade mikrosfärer
Vi erbjuder också hundratals val för UltraClean™ ytaktiva mikrosfärer för forskning och kommersiella tillämpningar.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt för dig
Vi förbereder skräddarsydda beställningar på begäran. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Långt rött |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Karboxylat-modifierad mikrosfär |
| Produktlinje | TransFluoSpheres™ |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Ytmodifiering | Karboxylat |
| Diameter (metrisk) | 0,04μ m |