Läs mer
Thermo Scientific™ TransformAid Bakterietransformationskit
Produktkod. 10344730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
40 Förvandlingar
Förpackningsstorlek:
40 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10344730 40 Förvandlingar 40 reaktioner
1 options
Produktkod. 10344730 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K2711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 SEK
    826.65 SEK / 40 reaktioner
    Save 43.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kit för snabb och bekväm beredning av kompetenta E.coli-celler för garanterad transformationseffektivitet på mer än 10 7 transformanter perμ g plasmid-DNA.
Använd en ny metod för snabb framställning av kemiskt kompetenta E. coli -celler från bakteriekulturer eller bakteriekolonier över natten med Thermo Scientific TransformAid™ Bakterietransformationskit. Nyckelkomponenten i detta system är den unika T-lösningen, som producerar kompetenta celler i några enkla steg. Det snabba och bekväma förfarandet garanterar transformationseffektivitet på mer än 107 transformanter perμ g plasmid-DNA, idealisk för rutinmässiga kloningsexperiment. Möjligheten att använda bakteriekolonier för beredning av kompetenta celler ger flexibilitet till alla kloningsexperiment.
De TransformAid Bacterial Transformation Kit kan användas med de flesta E. coli -stammar som vanligtvis används för kloning: JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Höjdpunkter
  • Effektiv– mer än 107 transformanter perμ g plasmid-DNA
  • Praktisk– E. coli- kompetenta celler kan framställas från en odling över natten eller från bakteriekolonier
  • Snabb– mindre än 1 timme från bakteriekulturen över natten till cellplätering. Utgående från bakteriekolonier kräver proceduren endast 2,5 timmar
  • Lätt– alla procedurer utförs på is på din bänk. Korta centrifugeringar utförs i vanliga mikrocentrifuger
Användningsområden
  • Rutinmässiga kloningsexperiment
  • Blunt-end kloning
  • TA-kloning
Inkluderar
  • C-Medium
  • T-lösning (A)
  • T-lösning (B)
  • Detaljerat protokoll
Notera
Kompetenta celler beredda med TransformAid Bacterial Transformation Kit är endast lämplig för direktanvändning. Infrysning och förvaring vid -°70 C rekommenderas inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp E. coli
Formatera Kit
Art E. coli
Effektivitet ≥1 x 107 ;
För användning med (applikation) Kloning
Produktlinje TransformAid
Produkttyp TransformAid Bakterietransformationskit
Kvantitet 40 Förvandlingar