Läs mer
Transformationsbuffert-2, pH 7,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455559
Change view
Kvantitet:
125 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455559 125 ml 125ml
15465559 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63293.=E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För transformation av kompetenta celler
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Transformationsbuffert-2 används för transformation av kompetenta celler.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Noteringar
Innehåller 10 mM MOPS, 75 mM kalciumklorid, 10 mM kaliumklorid och 15 % glycerol, pH 7,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 125 ml