Specifikationer
| Produkttyp | UV-transilluminator |
| För användning med (utrustning) | För G:Box-system |
| Wattal | 230 w |
| Filtreringsområde (metrisk) | 250 x 300 mm |
| Mått (L x B x H) | 335 x 310 x 100 mm |
| Elektriska krav | 230 V 50 Hz 230 w |
| Storlek (metriskt) filter | 250 x 300 mm |
| Modell | Syngene 2530L |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 60 Hz |
| Visa mer |