Läs mer
enQuireBio™ TranslationBlocker Human and Mouse Apoptosis regulator Bcl-2 siRNA
Kvantitet:
10 nmol
2 nmol
Förpackningsstorlek:
10nmol
2nmol
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_000648 |
| Celllinjer testade | Hct116 Colorectal Carcinoma Cells. |
| Innehåll och lagring | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gensymbol | BCL2 |
| Gen-ID (Entrez) | 596 |
| Produkttyp | siRNA |
| Kvantitet | 2 nmol |
| Synonym | Bcl-2, PPP1R50 |
| Mål | Human, Mouse |
| Form | Lyophilized |