Läs mer
enQuireBio™ TranslationBlocker Human and Mouse Apoptosis regulator Bcl-2 siRNA
Produktkod. p-7155914
Kvantitet:
10 nmol
2 nmol
Förpackningsstorlek:
10nmol
2nmol
Produktkod. 16079161
Brand: enQuireBio™ QX102nmol
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Blocks transcription and translation of Apoptosis regulator Bcl-2 from Human and Mouse.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000648
Celllinjer testade Hct116 Colorectal Carcinoma Cells.
Innehåll och lagring Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Gensymbol BCL2
Gen-ID (Entrez) 596
Produkttyp siRNA
Kvantitet 2 nmol
Synonym Bcl-2, PPP1R50
Mål Human, Mouse
Form Lyophilized