Läs mer
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR8 / CD288 siRNA
Kvantitet:
10 nmol
2 nmol
Förpackningsstorlek:
10nmol
2nmol
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_057694 |
| Celllinjer testade | 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. |
| Innehåll och lagring | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gensymbol | TLR8 |
| Gen-ID (Entrez) | 51311 |
| Produkttyp | siRNA |
| Kvantitet | 2 nmol |
| Synonym | CD288, TLR8, Toll-like receptor 8, TLR-8 |
| Mål | Human |
| Form | Lyophilized |