Läs mer
Gilac™ Genomskinlig lufttät box med blått lock
Produktkod. 17918991
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17918991 8 l -
17968901 0,4 l -
17998851 0,8 l -
17928581 1,2 l -
17978461 2 l Varje
17968971 4 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17918991 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G604520
Beräknad leverans: 24-11-2026
Genomskinlig lufttät låda med blått lock är lämplig för matkontakt och dess rundade hörn underlättar rengöring. Innehållet är synligt och igenkännbart.
  • Genomskinlig lufttät låda med blått lock lämplig för matkontakt.
  • Den är gjord av en genomskinlig polypropenbas som gör att innehållet är synligt och igenkännbart.
  • Rundade hörn för att underlätta rengöring och begränsa retentionsområden.
  • Blått mjukt omslag, garanterar en perfekt tätning.
  • Lätt, mycket tålig och lämplig för matkontakt.
  • Box för att bevara mat och dess smaker samtidigt som innehållet bevaras från yttre lukter.
  • Tål diskmaskin.
  • Stapelbar med locket, upptäck hela sortimentet som består av 6 format från 0,4 L till 8 L beroende på dina behov.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Stängningsfärg Blått
Förslutningstyp Lufttätt lock
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Form Rektangulär
Produkttyp Lufttät box
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 300 x 220 x 155 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 220 mm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Höjd (metrisk) 155 mm
Höjd (engelska) 6,1 tum