Läs mer
Gilac™ Genomskinlig lufttät box med blått lock
Produktkod. p-200009529
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17968901
Brand: Gilac™ G604020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Genomskinlig lufttät låda med blått lock är lämplig för matkontakt och dess rundade hörn underlättar rengöring. Innehållet är synligt och igenkännbart.
  • Genomskinlig lufttät låda med blått lock lämplig för matkontakt.
  • Den är gjord av en genomskinlig polypropenbas som gör att innehållet är synligt och igenkännbart.
  • Rundade hörn för att underlätta rengöring och begränsa retentionsområden.
  • Blått mjukt omslag, garanterar en perfekt tätning.
  • Lätt, mycket tålig och lämplig för matkontakt.
  • Box för att bevara mat och dess smaker samtidigt som innehållet bevaras från yttre lukter.
  • Tål diskmaskin.
  • Stapelbar med locket, upptäck hela sortimentet som består av 6 format från 0,4 L till 8 L beroende på dina behov.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 13,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,4 l
Stängningsfärg Blått
Förslutningstyp Lufttätt lock
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Form Rektangulär
Produkttyp Lufttät box
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 128 x 90 x 60 mm
Längd (metrisk) 128 mm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 90 mm
Bredd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 60 mm
Höjd (engelska) 2,4 tum