Läs mer
Cole-Parmer™ Genomskinlig Bev-A-Line IV-slang
Produktkod. 11713139
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
11713139 6,4 mm Varje
1 options
Produktkod. 11713139 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0649015
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350). Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Bev-A-Line
Diameter (metrisk) Yttre 9.6 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Säkert för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk - men ändå mycket billigare än PTFE-slangar, säkert för de flesta alkoholer; Undvik användning med starka lösningsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 61 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C