Läs mer
Genomskinliga deglar
Produktkod. 12807733
Diameter (metrisk) Yttre:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12807733
Brand: Yorlab 10444/20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Material Kiseldioxid
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Diameter (metrisk) Yttre 67mm
Höjd (metrisk) 45mm
Produkttyp Degel