Läs mer
Genomskinliga deglar
Diameter (metrisk) Yttre:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Kiseldioxid |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29mm |
| Höjd (metrisk) | 19mm |
| Produkttyp | Degel |