Läs mer
Yorlab™ Genomskinliga deglar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Kiseldioxid |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 38 mm |
| Höjd (metrisk) | 19mm |
| Produkttyp | Degel |