Läs mer
Genomskinliga deglar
Produktkod. 12897723
Diameter (metrisk) Yttre:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12897723
Brand: Yorlab 10444/19
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Material Kiseldioxid
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Diameter (metrisk) Yttre 57mm
Höjd (metrisk) 37mm
Produkttyp Degel