Läs mer
Genomskinliga deglar
Produktkod. 12897733
Diameter (metrisk) Yttre:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12897733
Brand: Yorlab 10446/11
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Material Kiseldioxid
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Diameter (metrisk) Yttre 43mm
Höjd (metrisk) 39mm
Produkttyp Degel