Läs mer
Masterflex™ Genomskinlig FEP-slang
Produktkod. 11776098
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,4 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
11776098 2,4 mm Varje
12635730 6,4 mm Varje
2 options
Produktkod. 11776098
Brand: Masterflex™ 0640663
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför extrema temperaturer eller mycket korrosiva material med denna slang. Cole Masterflex™ Genomskinliga FEP-slangar är idealiska för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. Även bra för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert, giftfri, värmebeständig genomskinlig slang
  • Låg friktionskoefficient
  • Försämras ’inte med åldern
  • Tuff, men böjer sig även kl– 270 °C
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); Slangen tillverkas i ISO 9001-2008 godkänd anläggning
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2,4 mm
Material FEP
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar, utmärkt för överföring av extrema temperaturer eller mycket korrosiva material, även bra för arbete med hög renhet
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 353 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C