Läs mer
Masterflex™ Genomskinlig FEP-slang
Beskrivning
- Kemiskt inert, giftfri, värmebeständig genomskinlig slang
- Låg friktionskoefficient
- Försämras ’inte med åldern
- Tuff, men böjer sig även kl– 270 °C
- Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); Slangen tillverkas i ISO 9001-2008 godkänd anläggning
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel, USP , GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2,4 mm |
| Material | FEP |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.62 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| För användning med (applikation) | Krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar, utmärkt för överföring av extrema temperaturer eller mycket korrosiva material, även bra för arbete med hög renhet |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -270 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Visa mer |