Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga LDPE-flaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Translucent |
| Inkluderar | Blue Polypropylene screw closure |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 12 Pack |
| Stängningsfärg | Blue |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Produkttyp | Wide Mouth Bottle |
| Visa mer |