Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
25m
Varje
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Icke-gulning
- Högblank finish
- Utmärkt kvalitet
- Mycket hydrofobisk
- Inga peroxidbiprodukter
- Hög rivhållfasthet som standard
- Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
- Tillämpningar inkluderar biologiskt, farmaceutiskt, bioteknik-, flyg- och högtemperaturarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för biologiska, farmaceutiska, bioteknik, rymd, heta arbeten |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |