Läs mer
- Home
- Products
- Slangar
- Gummi och silikonslang
- Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11728138 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Total längd (metrisk):
5 m
25 m
Förpackningsstorlek:
25m
Varje
20 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11728138 | 6,4 mm | 11,2 mm | 1 bar | 5 m | - |
| 11748088 | 0,5 mm | 2,1 mm | 2 bar | 25 m | Varje |
| 11788168 | 12,8 mm | 17,6 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11708178 | 16 mm | 20,8 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11798108 | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11758118 | 4,8 mm | 6,4 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11738118 | 4 mm | 5,6 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11798128 | 6,4 mm | 8 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11763974 | 6 mm | 11,9 mm | 40 bar | 25 m | Varje |
| 11768148 | 8 mm | 11,2 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11788148 | 8 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | - |
| 11708158 | 8 mm | 14,4 mm | 1,5 bar | 25 m | Varje |
| 11773974 | 8 mm | 14,4 mm | 35 bar | 25 m | Varje |
| 11783974 | 9,5 mm | 15,9 mm | 30 bar | 25 m | Varje |
| 11728158 | 9,6 mm | 12,8 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
| 11748158 | 9,6 mm | 14,4 mm | 1 bar | 25 m | 25m |
| 11748168 | 9,6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | Varje |
| 11758138 | 6,4 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | Varje |
| 11728178 | 16,0 mm | 22,4 mm | 1 bar | 25 m | Varje |
| 11708188 | 19,2 mm | 25,4 mm | 0,5 bar | 25 m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11728138
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
222.65 SEK
166.10 SEK / Paket med 1
Save 56.55 SEK
25% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
156.08 SEK valid until 2026-09-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27996" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27996" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Icke-gulning
- Högblank finish
- Utmärkt kvalitet
- Mycket hydrofobisk
- Inga peroxidbiprodukter
- Hög rivhållfasthet som standard
- Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
- Tillämpningar inkluderar biologiskt, farmaceutiskt, bioteknik-, flyg- och högtemperaturarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11,2 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Maximalt tryck | 1 bar |