Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11728178 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
25m
Varje
Produktkod. 11728178
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett antal fördelar jämfört med konventionella peroxidhärdade silikoner. Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang finns tillgänglig i ett omfattande utbud av lagerstorlekar.
  • Autoklaveringsbar
  • Icke-gulning
  • Högblank finish
  • Utmärkt kvalitet
  • Mycket hydrofobisk
  • Inga peroxidbiprodukter
  • Hög rivhållfasthet som standard
  • Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
  • Tillämpningar inkluderar biologiskt, farmaceutiskt, bioteknik-, flyg- och högtemperaturarbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 16,0 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 22,4 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) Idealisk för biologiska, farmaceutiska, bioteknik, rymd, heta arbeten
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C