Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11783974 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Total längd (metrisk):
5 m
25 m
Förpackningsstorlek:
25m
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11783974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar 25 m Varje
11728138 6,4 mm 11,2 mm 1 bar 5 m -
11748088 0,5 mm 2,1 mm 2 bar 25 m Varje
11788168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 25 m Varje
11708178 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 25 m Varje
11798108 3,2 mm 4,8 mm 0,5 bar 25 m Varje
11758118 4,8 mm 6,4 mm 0,5 bar 25 m Varje
11738118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 25 m Varje
11798128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 25 m Varje
11763974 6 mm 11,9 mm 40 bar 25 m Varje
11768148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar 25 m Varje
11788148 8 mm 12,8 mm 1 bar 25 m -
11708158 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 25 m Varje
11773974 8 mm 14,4 mm 35 bar 25 m Varje
11728158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 25 m Varje
11748158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 25 m 25m
11748168 9,6 mm 16 mm 1 bar 25 m Varje
11758138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 25 m Varje
11728178 16,0 mm 22,4 mm 1 bar 25 m Varje
11708188 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 25 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11783974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4855.00 SEK
    3783.75 SEK / Paket med 1
    Save 1071.25 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett antal fördelar jämfört med konventionella peroxidhärdade silikoner. Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang finns tillgänglig i ett omfattande utbud av lagerstorlekar.
  • Autoklaveringsbar
  • Icke-gulning
  • Högblank finish
  • Utmärkt kvalitet
  • Mycket hydrofobisk
  • Inga peroxidbiprodukter
  • Hög rivhållfasthet som standard
  • Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
  • Tillämpningar inkluderar biologiskt, farmaceutiskt, bioteknik-, flyg- och högtemperaturarbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9,5 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 15,9 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) Idealisk för läkemedelsarbete vid högt tryck och temperatur, bioteknik, flyg
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 30 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C