Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Icke-gulning
- Högblank finish
- Utmärkt kvalitet
- Mycket hydrofobisk
- Inga peroxidbiprodukter
- Hög rivhållfasthet som standard
- Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
- Tillämpningar inkluderar biologiskt, farmaceutiskt, bioteknik-, flyg- och högtemperaturarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för läkemedelsarbete vid högt tryck och temperatur, bioteknik, flyg |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |