Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad 5m silikonslang
Produktkod. 11723974 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,5 mm
12,8 mm
16 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,4 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
18,9 mm
20,8 mm
25,4 mm
25,6 mm
Maximalt tryck:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
30 bar
35 bar
40 bar
60 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck unitSize
11723974 12,5 mm 18,9 mm 30 bar Varje
11778168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar -
11798168 16 mm 20,8 mm 0,5 bar -
11798178 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar Varje
11733974 16 mm 25,6 mm 30 bar Varje
11773964 3 mm 8 mm 60 bar Varje
11728118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar Varje
11748138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar Varje
11783964 5 mm 11,4 mm 40 bar Varje
11788128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar Varje
11793964 6 mm 11,9 mm 40 bar Varje
11758148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar -
11703974 8 mm 14,4 mm 35 bar Varje
11738158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar Varje
11713974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar Varje
11718158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar Varje
11738168 9,6 mm 16 mm 1 bar -
11798148 8 mm 14,4 mm 1,5 bar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11723974
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett antal fördelar jämfört med konventionella peroxidhärdade silikoner. Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad 5m silikonslang finns tillgänglig i ett omfattande utbud av lagerstorlekar.
  • Autoklaveringsbar
  • Icke-gulning
  • Högblank finish
  • Utmärkt kvalitet
  • Mycket hydrofobisk
  • Inga peroxidbiprodukter
  • Hög rivhållfasthet som standard
  • Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
  • Tillämpningar inkluderar biologiskt, farmaceutiskt, bioteknik-, flyg- och högtemperaturarbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12,5 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 18,9 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) Idealisk för läkemedelsarbete vid högt tryck och temperatur, bioteknik, flyg
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 30 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C