Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga flaskor, MDPE
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek
Paket med 10
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer |
| Inkluderar | Skruvförslutning av polypropen |
| Material | MDPE |
| Antal per förpackning | 5 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Extra bred |
| Höjd (metrisk) | 86 mm |
| Produkttyp | Flaska för allmänt bruk |
| Visa mer |