Läs mer
Cole-Parmer™ Graderade provbehållare
Produktkod. 11784963 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11784963 120 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 11784963 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0604940
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa robusta behållare för en mängd olika lagringstillämpningar. Cole-Parmer™ Graderade provbehållare tål starka syror, alkalier och de flesta organiska lösningsmedel.
Graderade polypropen (PP) behållare är genomskinliga, okrossbara och kemikaliebeständiga. Fullvarv skruvgänga ger läckagesäker tätning. Välj mellan sterila eller icke-sterila versioner; sterila behållare förpackas individuellt. Behållare levereras med identifieringsetiketter och färgkodade HDPE-lock (grön: steril; vit: icke-steril).
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för och bör inte användas för medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Stängningsfärg Grön
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) 63.5 mm
Höjd (metrisk) 76.2 mm
Inkluderar Skruvlock
Kvantitet 100/Pk.