Läs mer
Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Mät exakta volymer av en vätska. Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med skruvlock används för utspädningar och för att bereda kemiska lösningar.
Dessa kolvar skapar ingen menisk så slutavläsningarna är lätta. Tjocka väggar eliminerar distorsion och tunn hals gör slutavläsningen exakt. Kemiskt icke-absorberande. Autoklaverbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 143 mm |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Hals stil | GL18 |
| Tolerans | ±1 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 46 mm |