Läs mer
Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med propp
Produktkod. p-8005893
25 mL, Paket med 20
Kapacitet (metrisk):
25 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Produktkod. 10505431
Brand: Kartell™ 0148400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät exakta volymer av en vätska. Kartell™ Genomskinliga polypropen volymflaskor med propp används för utspädningar och för att bereda kemiska lösningar.
  • Skapa ingen menisk så slutavläsningarna är lätta
  • Kalibrerad gravimetriskt vid 20 °C
  • Genomskinligheten av PP förbättras vid kontakt med vätska
  • Tjocka väggar eliminerar distorsion
  • Tunn hals gör slutavläsningen exakt
  • Kemiskt icke-absorberande
  • Ingen vätning
  • Stoppare ingår
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 121 mm
Inkluderar Propp
Hals stil 12/21 NS/DIN
Tolerans ±0,5 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Propp
Diameter (metrisk) Yttre 36 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med propp >