Läs mer
BRAND™ Genomskinlig polypropen Y-formad slangkoppling
Produktkod. 10579461 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slangstorlek:
10 till 11 mm slang ID
3 mm slang ID
4 till 5 mm slang ID
6 till 7 mm slang ID
8 till 9 mm slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
10579461 10 till 11 mm slang ID Paket med 20
12110062 4 till 5 mm slang ID Paket med 20
15271509 6 till 7 mm slang ID Paket med 20
11833930 3 mm slang ID Paket med 20
11843970 8 till 9 mm slang ID Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10579461 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 152910
I lager
Tillverkad av genomskinlig polypropen. Rymmer tre rör med Y-formad skaft och armar.
  • Genomskinlig polypropenkonstruktion
  • Rymmer 3 rör med samma diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 74 mm (Totalt), 47 mm (Avstånd mellan två armar från den ena ytterkanten till den andra)
För användning med Slang med innerdiameter 10-11 mm
Förpackningsmängd 20/Pk.
Slangstorlek 10 till 11 mm slang ID
Form Y
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangkoppling