Läs mer
BRAND™ Genomskinlig polypropen Y-formad slangkoppling
Produktkod. 15271509 Handla allt Brand Produkter
Slangstorlek:
10 till 11 mm slang ID
3 mm slang ID
4 till 5 mm slang ID
6 till 7 mm slang ID
8 till 9 mm slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15271509
Brand: BRAND™ 152905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av genomskinlig polypropen. Rymmer tre rör med Y-formad skaft och armar.
  • Genomskinlig polypropenkonstruktion
  • Rymmer 3 rör med samma diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 54 mm
För användning med 6 till 7 mm slang ID
Förpackningsmängd 20 st
Slangstorlek 6 till 7 mm slang ID
Form Y
Inkluderar 53 mm avstånd s/v två armar
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangkoppling