Läs mer
BRAND™ Genomskinlig polypropen Y-formad slangkoppling
Handla allt Brand Produkter
Slangstorlek:
10 till 11 mm slang ID
3 mm slang ID
4 till 5 mm slang ID
6 till 7 mm slang ID
8 till 9 mm slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Genomskinlig polypropenkonstruktion
- Rymmer 3 rör med samma diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Total längd (metrisk) | 64 mm |
| För användning med | 8 till 9 mm slang ID |
| Förpackningsmängd | 20 st |
| Slangstorlek | 8 till 9 mm slang ID |
| Form | Y |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Slangkoppling |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Genomskinlig polypropen Y-formad slangkoppling >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering