Läs mer
Masterflex™ PTFE Microbore Slang
Produktkod. 15382240 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
30m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15382240 0,81 mm 1 rulle
15209822 0,3 mm 30m
11789749 5,58 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15382240 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 SEK
    609.14 SEK / 1 rullar
    Save 195.86 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Minimera friktionen och maximera kemisk motståndskraft med mikroborrrör. Cole-Parmer™ PTFE Microbore Slangen är idealisk för extrema temperaturer och hårda kemiska miljöer.
PTFE-slangharts är UL-godkänd och uppfyller FDA (21 CFR 177.1550) och USP Klass VI krav.
  • Kemiskt inert
  • Låg permeabilitet
  • Lägsta friktionskoefficient för alla rör
  • Temperaturintervallet är -400 till 500 °F (-240 till 260 °C); smälter vid 620 F (°327 °C)
  • Draghållfastheten är 2500 till 4000 psi
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd och överensstämmer med FDA (21 CFR 177.1550) och USP Klass VI krav.
Diameter (metrisk) Inre 0,81 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 1.42 mm
Total längd (metrisk) 30.48 mm
Tjocklek (metrisk) 0.3 mm
För användning med (applikation) Använd denna genomskinliga slang i extrema temperaturer och i tuffa kemiska miljöer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 4000 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C