Läs mer
Masterflex™ Genomskinlig PTFE Microbore Slang
Beskrivning
Cole-Parmer Genomskinlig PTFE Microbore Slang, diameter inre: 0,052 mm, diameter yttre: 0,076 mm, för användning med: Används i extrema temperaturer och i hårda kemiska miljöer, Maximalt tryck: 4000 psi, Max. Driftstemperatur: -240 grader C till +260 grader C, Min. Driftstemperatur: -240 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,0016 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,042 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,002 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,066 mm |
| För användning med (applikation) | Används i extrema temperaturer och i tuffa kemiska miljöer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -240 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinligt |
| Maximalt tryck | 4000 psi |
| Visa mer |