Beskrivning
- Genomskinligt
- Icke-gulning
- Inga peroxidbiprodukter
- Standard hög rivhållfasthet
- Högblank finish
- Utmärkt kvalitet
- Mycket hydrofobisk
- Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Biologiskt, läkemedel, bioteknik, flyg, heta arbeten |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |