Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
Beskrivning
- Genomskinligt
- Icke-gulning
- Inga peroxidbiprodukter
- Standard hög rivhållfasthet
- Högblank finish
- Utmärkt kvalitet
- Mycket hydrofobisk
- Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| För användning med (applikation) | Biologiskt, läkemedel, bioteknik, flyg, heta arbeten |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |