Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11778108 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Unit Size:
25m
5m
Varje
Product Code. 11778108
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar. Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang är luktfri, giftfri och har utmärkt värmebeständighet.
  • Genomskinligt
  • Icke-gulning
  • Inga peroxidbiprodukter
  • Standard hög rivhållfasthet
  • Högblank finish
  • Utmärkt kvalitet
  • Mycket hydrofobisk
  • Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2,4 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Biologiskt, läkemedel, bioteknik, flyg, heta arbeten
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C