Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang
Produktkod. 11788088 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Total längd (metrisk):
5 m
25 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11788088 1,6 mm 3,2 mm 25 m Varje
11998199 1,6 mm 3,2 mm 5 m 5m
11988199 0,5 mm 2,1 mm 5 m 5m
11718178 16 mm 22,4 mm 5 m Varje
11768088 0,8 mm 2,4 mm 25 m Varje
11758088 0,8 mm 2,4 mm 5 m -
11778108 2,4 mm 4 mm 25 m Varje
11788108 3,2 mm 4,8 mm 5 m Varje
11718118 3,2 mm 6,4 mm 25 m Varje
11768128 4,8 mm 8 mm 5 m Varje
11708118 3,2 mm 6,4 mm 5 m Varje
11778128 4,8 mm 8 mm 25 m 25m
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m Varje
11748118 4,8 mm 6,4 mm 5 m Varje
11708138 6,4 mm 9,6 mm 5 m Varje
11778148 8 mm 12,8 mm 5 m 5m
11718138 6,4 mm 9,6 mm 25 m 25m
11758168 12,8 mm 16 mm 5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11788088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 SEK
    203.78 SEK / Paket med 1
    Save 58.22 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar. Fisherbrand™ Genomskinlig platinahärdad silikonslang är luktfri, giftfri och har utmärkt värmebeständighet.
  • Genomskinligt
  • Icke-gulning
  • Inga peroxidbiprodukter
  • Standard hög rivhållfasthet
  • Högblank finish
  • Utmärkt kvalitet
  • Mycket hydrofobisk
  • Förlängd livslängd i peristaltiska pumpar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Biologiskt, läkemedel, bioteknik, flyg, heta arbeten
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C